Learn More
Fisherbrand™ Lamelle carrée en verre borosilicaté
En verre borosilicaté. Les lamelles carrées en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter toute casse.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Code produit. 12323128
  • 10.00€ / 200 pièces
En stock
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Spécification
Lame couvre-objet
Verre sodocalcique
18 mm
200/paquet
Carré
18 mm
1 (0,13 à 0,16 mm)