Learn More
Gravis Flacon d’échantillon en verre borosilicaté
Glass pillbox bottles, 22 mm diameter.
Marque:  Gravis E00910
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15194623
  • 364.64€ / 220 pièces
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
Pilulier en verre
• Verre sodocalcique
• Pilulier en verre blanc
• Pilulier verre clair
• Inclus avec bouchon snap cap polyéthylène PE non monté. avec bouchon snap cap en polyéthylène PE non monté AVEC BOUCHON NON MONTE
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Spécification
0.9 in.
Verre borosilicaté
Reusable
No
Not Autoclavable
Flacon d’échantillon
Certified Quality
22 mm
Non-sterile
8,5 ml
0.3 oz.
220 paquet
No