Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug and Graduations are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
95.72€ - 189.74€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Graduée | Oui |
Comprend | Bouchon en verre massif et dispositif de retenue à vis |
Numéro de joint | Prise 29/32 NS |
Type de produit | Entonnoir de séparation |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10018360
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022070 |
1 000 ml |
189.74€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022058 |
500 mL |
148.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04022028 |
50 ml |
95.72€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cylindrical shape with straight discharge tube
- With NS socket and PE stopper
- With solid glass plug
- With Screwthreade retaining device
- With scale
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon en verre massif et dispositif de retenue à vis | |
Entonnoir de séparation |
Oui | |
Prise 29/32 NS |