Learn More
Poulten Graf™ Pipette sérologique en verre borosilicaté
Pour un usage unique économique réduisant considérablement la possibilité de contamination croisée. Les pipettes sérologiques en verre borosilicaté Poulten Graf™ sont jetables et présentent des avantages évidents par rapport à leurs équivalents en plastique dans les zones exigeant résistance chimique et thermique, précision, transparence et clarté des repères.
429.00€ - 535.00€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Type Pipette sérologique
Jetable Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11798245
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
D803/PS
2 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11708255
Afficher les documents Détails de la promotion
Poulten Graf™
D808
10 ml Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Idéale pour une utilisation avec des matières radioactives et autres matières dangereuses
  • Les volumes sont dotés d’un code couleur.
  • Respectueuse de l’environnement par rapport à ses homologues en plastique
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Oui
Pipette sérologique