Learn More
Kimble Chase™ Flacons de sérum en verre borosilicaté sans bouchon
Les flacons de sérum en verre borosilicaté Kimble Chase™ sans bouchons conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage de divers liquides, notamment les réactifs, les vaccins, le plasma sanguin, les milieux de culture, les échantillons de chromatographie, etc.
Marque: Kimble Chase™ 62113U-2
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
- La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
- Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
- La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
- Autoclavables
- Les joints en aluminium, les bouchons et les septa sont disponibles séparément
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
15 mm | |
2 ml | |
32 mm |
Verre borosilicaté (type 1, classe A) | |
4640 | |
A/S 13 |