Learn More
Kimble Chase™ Flacon cylindrique en verre borosilicaté
Utilisez les flacons cylindriques en verre borosilicaté Kimble™ pour le stockage des contenus secs.
Marque: Kimble Chase™ 60931-12
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.42300kg
Description
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
- Droit
- Verre borosilicaté transparent N-51A
- Sans bouchons
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
35 mm | |
Oui |
2 ml | |
Conviennent au stockage de produits secs | |
Flacon de culture |