Learn More
Kimble Chase™ Flacon cylindrique en verre borosilicaté
Utilisez les flacons cylindriques en verre borosilicaté Kimble™ pour le stockage des contenus secs.
52.65€ - 321.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Conviennent au stockage de produits secs |
Type | Flacon de culture |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10052582
|
Kimble Chase™
60931-12 |
2 ml |
321.00€
1440 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11873133
|
Kimble Chase™
60931-12 |
2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
- Droit
- Verre borosilicaté transparent N-51A
- Sans bouchons
Spécification
Transparent | |
Conviennent au stockage de produits secs | |
Oui |
Verre borosilicaté | |
Flacon de culture |