Learn More
Robu™ Creusets filtrants standard en verre borosilicaté
Marque:  Robu™ 20305
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10032151
  • 21.90€ / 1 pièce
Expédition estimée
20-11-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
30mL
36mm
56mm
Standard Filter Crucible
36mm
Analytical filtration in laboratories
5
Borosilicate Glass