Learn More
Robu™ Creusets filtrants standard en verre borosilicaté
130.00€ - 282.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration analytique en laboratoires |
Product Type Specs | Creuset filtrant standard |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16823016
|
Robu™
20502 |
50 ml |
194.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16873006
|
Robu™
20305 |
30mL |
282.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812996
|
Robu™
20081 |
8mL |
130.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté | |
Filtration analytique en laboratoires | |
Creuset filtrant standard |