Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté
Stockez les réactifs de test et le matériel. Les tubes à essai en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en différentes tailles.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.11050kg
Code produit. 11992208
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Tubes à essai en verre borosilicaté, classe 3.3
  • Tous sont conformes à la norme ISO 4142.
Spécification
Spécification
ISO 4142
125 mm
Verre borosilicaté
16 mm