Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté
Permet de stocker les réactifs de test et le matériel. Les tubes à essai en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en différentes tailles.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 15872275
  • 38.05€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Tubes à essai en verre borosilicaté, qualité 3.3
  • Toutes les normes ISO 4142
Spécification
Spécification
ISO 4142
Verre borosilicaté
12 mm
75 mm
100 paquet