Learn More
Cytiva Tubes de chromatographie XK en verre borosilicaté
Utilisables dans les solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules
Marque: Cytiva 19-0509-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.41600kg
Description
- À utiliser avec de nombreux solvants organiques, à l’exception des hydrocarbures chlorés, de l’acétone et autres cétones, des esters aliphatiques et du phénol
- Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
Spécification
Colonnes 50/100 | |
50 mm | |
Verre borosilicaté | |
60°C |
Tubes de colonne XK | |
400 cm | |
4°C |