Learn More
Fisherbrand™ Bécher pour usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
Spécification
Couleur | Translucides |
Diamètre (métrique) externe | 130 mm |
Capacité (métrique) | 2000 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Finition | Mat |
Hauteur (métrique) | 190 mm |
Comprend | Avec bec verseur |
Quantité | Boîte de 4 |
Type | Beaker |
Graduated | Oui |