Learn More
Kartell™ Flacon gris à col étroit
Click to view available options
Capacité:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Description
- Complètement opaques
- Excellents pour tous les matériaux photosensibles
- L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
- Pas de fuite
- Inclut une fiche d’insert pour une sécurité maximale
- Bouchon à prise facile
Spécification
Capacité | 250 ml |
Hauteur (métrique) | 131 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Gris |
Diamètre (métrique) externe du col | 23 mm |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur de bouchon | Gris |
Graduations | 25 ml |
Closure Included | Oui |
Graduated | Oui |