Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour solvant Bottom-of-the-Bottle™
Protégez votre système HPLC avec les filtres pour solvant Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™.
40.15€ - 54.70€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10334573
|
Thermo Scientific™
A-302 |
Glissez un tube d’un dia. ext. de 1/16 po dans une tubulure en plastique d’un dia. ext. de 1/8 po |
40.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249464
|
Thermo Scientific™
A-302A |
S’adaptent à des tubulures en plastique de 1/8 po de dia. ext. à l’aide d’un écrou en PP de 1/8 po |
54.70€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371065
|
Thermo Scientific™
A-437 |
Tubulure de 1/8 po de dia. ext. |
49.51€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10651026
|
Thermo Scientific™
A-436 |
Tubulure en plastique de dia. ext. 3/16 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Protégez votre système HPLC de la contamination grâce aux filtres pour solvant Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™. Leur conception plate garantit une aspiration efficace. Ils sont fabriqués à partir d’un polymère 100 % PEEK et comprennent deux filtres de 10 µm. Un orifice de diffusion d’hélium et un fritté sont incorporés à usage facultatif.
- Aspiration efficace
- Polymère 100 % PTFE, filtre 2 μm inclus
- Orifice de diffusion d’hélium et fritté intégrés
- Filtres d’entrée 10 μm en acier inox pour une durée de vie prolongée
Spécification
Kit de filtres |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.