Learn More
SGE™ Colonne GC capillaire BP5
Excellente colonne GC à usage général
640.00€ - 730.00€
Spécification
Phase stationnaire | 5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane |
---|---|
Longueur (impériale) | 98 pieds |
À utiliser avec (application) | GC, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures |
Granulométrie | 0,25 μm |
Plage de températures | –60°C à +320/340°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12965551
|
SGE™
054177 |
0,32 mm | Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures |
730.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10037959
|
SGE™
054183 |
0,25 mm | GC, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bleeding faible
- Apolaire
- Plage de températures : -60° à +320/340°C (-76°F à +608/644°F)
Spécification
5 % phényle/95 % diméthylpolysiloxane | |
GC, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides, Stupéfiants, Analyse des hydrocarbures | |
–60°C à +320/340°C | |
30 m | |
Non polaire |
98 pieds | |
0,25 μm | |
0,25 μm | |
5 % phényle ; 95 % diméthylpolysiloxane |