Learn More
Brady™ Rouleau en polyester hautes performances BBP™
Les rouleaux en polyester hautes performances BBP™ (B-569) présentent une faible teneur en halogénures et sont conçus pour le marquage des tuyaux en acier inox, en particulier dans les environnements difficiles.
Marque: Brady™ 117942
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Étiquettes en polyester ultralisses, durables avec adhésif acrylique sensible à la pression et permanent
- Rouleau en polyester de qualité extérieure pouvant être imprimé par transfert thermique
- Résistant aux produits chimiques, aux huiles et à l’eau
- Permet aux imprimantes avec lame XY de couper des formes personnalisées ou plusieurs étiquettes dans un seul rouleau continu
Spécification
Acrylique, Permanent, Sensible à la pression | |
Rouleau en polyester haute performance pour imprimantes BBP3x | |
Conçu pour une utilisation sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles tels que l’industrie des pâtes et papiers | |
1 | |
3 à 5 ans | |
–40°C à +100°C | |
0,076 mm | |
1 rouleau | |
Brillant | |
57 mm |
Transparent | |
80 unités Gardner | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
30,48 m | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
45 lb/po | |
Polyester | |
de dia. int. | |
Non stérile |