Learn More
Brady™ Rouleau magnétique imprimable BBP™
Alimentation magnétique idéale pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean”
Marque:  Brady™ 117919
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 11796375
  • 146.00€ / 1 boîte
Expédition estimée
28-01-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Matériau magnétique non adhésif sur lequel du contenu peut être imprimé directement
  • Retrait et repositionnement faciles et rapides
  • Disponibles en blanc ou jaune
  • Longueur : 7,62 m (25 pi)
  • Température de service : 18° à 70°C (0°F à 158°F)
  • Durabilité moyenne en extérieur : 3 à 5 ans
Spécification
Spécification
Non adhésif
Rouleau magnétique pour imprimantes BBP3x
Pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean”
1
3 à 5 ans
–18°C à +70°C
Polyester
6,35 cm
Jaune
60 à 70 unités Gardner
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
7,62 m
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
0,457 mm
1 rouleau