Learn More
Brady™ Rouleau magnétique imprimable BBP™
Alimentation magnétique idéale pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean”
194.00€ - 258.00€
Spécification
Type d’adhésif | Non adhésif |
---|---|
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean” |
À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
Brillant | 60 à 70 unités Gardner |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11766375
|
Brady™
117916 |
Blanc | 4,25 in | 10,8 cm |
258.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11786375
|
Brady™
117918 |
Jaune | 4,25 in | 10,8 cm |
258.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11776375
|
Brady™
117917 |
Blanc | 2,5 in | 6,35 cm |
194.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11796375
|
Brady™
117919 |
Jaune | 2,5 in | 6,35 cm |
194.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Matériau magnétique non adhésif sur lequel du contenu peut être imprimé directement
- Retrait et repositionnement faciles et rapides
- Disponibles en blanc ou jaune
- Longueur : 7,62 m (25 pi)
- Température de service : 18° à 70°C (0°F à 158°F)
- Durabilité moyenne en extérieur : 3 à 5 ans
Spécification
Non adhésif | |
Pour les applications qui nécessitent un repositionnement fréquent, telles que les étiquettes d’inventaire 5S et ‟lean” | |
60 à 70 unités Gardner | |
1 rouleau | |
–18°C à +70°C | |
25 ft |
Polyester | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
3 à 5 ans | |
0 à 158°F | |
0,018 in | |
7,62 m |