Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle BBP™
Le film repositionnable en vinyle BBP™ (B-581) est un matériau durable, flexible et très brillant, idéal pour le marquage en intérieur nécessitant un repositionnement fréquent.
Marque:  Brady™ 118009
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 11766465
  • 208.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 24-05-2024
Description
  • L’adhésif agressif spécial reste en place, mais se retire proprement, sans aucun résidu de colle, ce qui le rend idéal pour des applications comme 5S et l’inventaire
  • Le film en vinyle peut être imprimé par transfert thermique
  • Durée de vie moyenne en extérieur : 5 ans
  • Température de service de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C)
Spécification
Spécification
Acrylique, Repositionnable, Sensible à la pression
Brillant
Vinyle
Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean”
5 ans
–40 à 180°F
0,005 in
30,48 m
Jaune
Film
Non stérile
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1 rouleau
–40°C à +82°C
100 ft
1,12 in