Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle BBP™
Le film repositionnable en vinyle BBP™ (B-581) est un matériau durable, flexible et très brillant, idéal pour le marquage en intérieur nécessitant un repositionnement fréquent.
Marque: Brady™ 118010
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.42640kg
Description
- L’adhésif agressif spécial reste en place, mais se retire proprement, sans aucun résidu de colle, ce qui le rend idéal pour des applications comme 5S et l’inventaire
- Le film en vinyle peut être imprimé par transfert thermique
- Durée de vie moyenne en extérieur : 5 ans
- Température de service de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C)
Spécification
Rouleau en vinyle repositionnable pour imprimante BBP3 | |
Jaune | |
Film | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
5 ans | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
–40°C à +82°C | |
0,127 mm | |
30,48 m | |
12,50 mm |
Acrylique, Repositionnable, Sensible à la pression | |
Brillant | |
Vinyle | |
Idéal pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean” | |
1 | |
1 rouleau | |
–40 à 180°F | |
0,005 in | |
100 ft | |
0,5 po |