Learn More
Brady™ Rouleau rétroréfléchissant BBP™
Identification très réfléchissante qui renvoie avec intensité la lumière qu’elle reçoit
Marque:  Brady™ 117999
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Code produit. 11766455
  • 216.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
  • Parfaitement adapté au marquage des poteaux et bornes électriques extérieurs, l’équipement de chantier et l’équipement de toitures
  • Usage recommandé dans des conditions météorologiques défavorables ou de faible luminosité
  • Disponible dans de nombreuses couleurs
Spécification
Spécification
Rouleau rétro-réfléchissant pour imprimantes BBP3x
Argent
de dia. int.
Pour le marquage des poteaux et bornes électriques extérieurs, l’équipement de chantier, l’équipement de toitures
100 unités Gardner
4 à 6 ans
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
–40°C à +70°C
0,0055 in
50 ft.
1,125 in
Acrylique, Sensible à la pression
Brillant, réfléchissant
Polyester
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
1
1 rouleau
–40 à 158°F
20 lb/po
0,14 mm
15,24 m
28,58 mm