Learn More
Brady™ Étiquette en polyester argenté métallisé inviolable BBP™
Les étiquettes d’inviolabilité en polyester argenté métallisé BBP™ B-438 disposent d’un adhésif permanent qui laisse un motif à damier si elles sont retirées.
170.00€ - 404.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE, UL969 |
---|---|
Description | Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x |
Type d’adhésif | Acrylique, Inviolable |
Couleur | Argent |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11716475
|
Brady™
118014 |
3 po | 7,62 cm | 100 ft | 30,48 m |
404.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11731795
|
Brady™
118076 |
2 po | 5,08 cm | 1 in | 2,54 cm |
170.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11741795
|
Brady™
118077 |
3 in | 7,62 cm | 1 in | 2,54 cm |
255.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11731735
|
Brady™
118078 |
3 po | 7,62 cm | 2 in | 5,08 cm |
271.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conçue pour les plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant à la fois une haute performance et une protection contre le retrait
- Idéale pour le marquage des produits, le suivi des biens et l’identification générale et industrielle
- Résiste aux solvants et aux températures variables
- Manipulation minimale pour prévenir le motif à damier prématurément exposé
Spécification
RoHS 2002/95/CE, UL969 | |
Acrylique, Inviolable | |
Mat | |
Polyester | |
Pour le suivi des biens, l’identification générale | |
1 | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
–40°C à +37°C | |
0,0033 in |
Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x | |
Argent | |
Étiquette | |
Non stérile | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 rouleau | |
–40 à 100°F | |
60 lb/po | |
0,084 mm |