Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables et repositionnables en tissu en vinyle BMP™ série 50
Conçues pour une utilisation avec diverses imprimantes d’étiquettes BMP™ série 50. Les étiquettes imprimables et repositionnables en tissu vinyle Brady™ BMP™ série 50 sont dotées d’un adhésif repositionnable et sont prévues pour une utilisation dans le marquage de fils et de câbles, l’identification de composants ou d’équipements, le codage par code-barres et autre identification générale.
42.00€ - 78.30€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS, UL |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc, Repositionnable |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Semi-brillant |
Format | Cartouche |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Dimensions (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12774039
|
Brady™
143339 |
Imprimantes BMP™51 et BMP™53 | 1 x 1,25 po | 160 étiquettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12744059
|
Brady™
143334 |
Imprimantes BMP™41, BMP™51 et BMP™53 | 0,5 x 1 po | 180 étiquettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12744039
|
Brady™
143332 |
Imprimantes BMP™41, BMP™51 et BMP™53 | 0,75 x 0,5 in | 220 étiquettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15133349
|
Brady™
131591 |
Imprimantes BMP™51 et BMP™53 | 1 x 1,9 po | 100 étiquettes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12846915
|
Brady™
143330 |
Imprimantes BMP™41, BMP™51 et BMP™53 | 0,375 po x 20 pi | 1 (suite) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Conçues pour une utilisation avec diverses imprimantes d’étiquettes BMP™ série 50.Les étiquettes imprimables et repositionnables en tissu vinyle Brady™ BMP™ série 50 sont dotées d’un adhésif repositionnable et sont prévues pour une utilisation dans le marquage de fils et de câbles, l’identification de composants ou d’équipements, le codage par code-barres et autre identification générale.
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
- Collent à n’importe quelle surface propre et sèche
- Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6200
Spécification
RoHS, UL | |
Noir, Blanc | |
Cartouche | |
Transfert thermique | |
Codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, marquage de fils et câbles | |
1 de chaque | |
–40°C à +80°C | |
0,0073 in |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Semi-brillant | |
Tissu en vinyle (B-498) | |
Néant | |
2 ans | |
–40 à 176°F | |
55 lb/po |