Learn More
Brady™ Étiquettes d’imprimante portative à transfert thermique BradyBondz™ BMP71
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis
Marque: Brady™ 114726
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.08890kg
Description
- Polyester blanc brillant
- Disponibles en plusieurs tailles
Applications :
Suivi des biens, code-barres, identification des composants, identification des équipements, identification générale, identification à usage général, panneau de brassage - port d’identification, plaques de classement, partie supérieure perforée
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) | |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Étiquette BradyBondz | |
Imprimante portable à transfert thermique BMP™ 71 | |
750/rouleau | |
0,75 x 0,25 in | |
–70°C à +110°C | |
9,53 mm | |
0,75 po | |
0,25 in |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc | |
Polyester (B-423) | |
Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée | |
1 | |
Rectangle | |
19 x 6,3 mm | |
0,076 mm | |
6,35 x 19,05 mm | |
79 mm | |
6,3 mm |