Learn More
Brady™ Étiquettes rectangulaires pour imprimantes à transfert thermique FreezerBondz
Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants pour des applications impliquant un spray de congélation
326.00€ - 1145.00€
Spécification
Certifications/Conformité RoHS compliant to 2011/65/EU
Finition Mat
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, rubans série R6400, imprimantes à transfert thermique
Forme Rectangle
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Hauteur (impériale) Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
10419473
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805912
10 000/Bte 0,5 in 1 in
1145.00€
1 pack
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11814205
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805914
3000/Bte 1 po 0,9 in
540.00€
1 rouleau
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11824205
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
805915
3000/Bte 1 in 1,9 in
570.00€
1 rouleau
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11588834
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
804788
2500/Bte 0,37 in 1 in
326.00€
1 rouleau
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15148385
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
114287
474.00€
1 rouleau
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Forme rectangulaire.
  • Excellentes performances à basse température
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide
  • Très résistantes aux bavures et aux solvants (lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400)
Identification en laboratoire
Spécification
Spécification
RoHS compliant to 2011/65/EU
Non-sterile
Rectangle
Mat
Identification en laboratoire, rubans série R6400, imprimantes à transfert thermique