Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : une par rangée
Étiquettes générales et industrielles BBP33 : une par rangée, disponibles dans une variété de matériaux et de tailles. Les étiquettes enveloppantes en tissu en nylon, en PP ou en caoutchouc permanent sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
42.55€ - 195.00€
Spécification
Type de produit | Étiquette industrielle |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante BBP™ 33 |
Code produit | Marque | Type d’adhésif | Couleur | Matériau | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’adhésif | Couleur | Matériau | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13553310
|
Brady™
142997 |
Acrylique, Permanent | Blanc | Tissu en nylon | 0,75 x 1,5 in |
195.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15716879
|
Brady™
143080 |
Caoutchouc, Permanent | blanc | Papier | 1 x 3 in |
63.95€
1500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15781857
|
Brady™
143070 |
Caoutchouc, Permanent | Blanc | Papier | 2 x 3,0 in |
42.55€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15853362
|
Brady™
142891 |
Acrylique | Blanc | Polypropylène | 1 x 2 in |
83.90€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13543320
|
Brady™
142885 |
Acrylique, Permanent | Transparent | Polyester | 1 x 2 in |
147.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15486594
|
Brady™
B33-19-425 |
Acrylique | blanc | PP | 2 x 3 in |
84.05€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Stock d’étiquettes en papier blanc mat (B-424) avec adhésif en caoutchouc permanent.
- Le PP imprimable par transfert thermique B-425 est idéal pour les applications de marquage qui exigent une excellente résistance aux solvants et des performances d’impression supérieures.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Les étiquettes brillantes et transparentes sont imprimables par transfert thermique et comportent un adhésif acrylique permanent durable (B-430)
- La finition brillante et gris clair offre une qualité équivalente à celle des plaques signalétiques et de numéro de série (B-434)
Spécification
Étiquette industrielle | |
Non stérile | |
Imprimante BBP™ 33 |