Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : une par rangée
Étiquettes générales et industrielles BBP33 : une par rangée, disponibles dans une variété de matériaux et de tailles. Les étiquettes enveloppantes en tissu en nylon, en PP ou en caoutchouc permanent sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 142997
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.57380kg
Description
- Stock d’étiquettes en papier blanc mat (B-424) avec adhésif en caoutchouc permanent.
- Le PP imprimable par transfert thermique B-425 est idéal pour les applications de marquage qui exigent une excellente résistance aux solvants et des performances d’impression supérieures.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Les étiquettes brillantes et transparentes sont imprimables par transfert thermique et comportent un adhésif acrylique permanent durable (B-430)
- La finition brillante et gris clair offre une qualité équivalente à celle des plaques signalétiques et de numéro de série (B-434)
Spécification
CSA, RoHS, UL | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
Non stériles | |
Imprimante BBP™ 33 | |
–40 à 193°F | |
80 lb/po | |
0,75 x 1,5 in | |
38,1 mm | |
19,05 mm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette industrielle | |
Étiquette de composant du panneau intérieur | |
1500/Bte | |
-40°C à +89,4°C | |
0,0065 in | |
1,5 in | |
0,75 po |