Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : Trois par rangée
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (trois par rangée) sont des étiquettes enveloppantes en polyester ou en polypropylène qui sont très pliables et qui s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque:  Brady™ 143076
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.65540kg
Code produit. 13513320
  • 115.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
  • Le polyester auto-laminant (B-461) possède un adhésif acrylique permanent et peut être imprimé par transfert thermique. Il présente une bonne résistance aux bavures, aux solvants et aux hautes/basses températures. Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
  • Le PP imprimable par transfert thermique B-425 est idéal pour les applications de marquage qui exigent une excellente résistance aux solvants et des performances d’impression supérieures.
Spécification
Spécification
CSA, RoHS, UL
Acrylique, Permanent
Brillant
Étiquette industrielle
Identification électronique des PCB et des composants, étiquette de code-barres, plaques signalétiques et identification des panneaux solaires
27,31 mm
5000/Bte
–94 à 248°F
0,003 in
15,24 mm
1 in
0,5 in
Étiquettes en polyester pour l’imprimante BBP33
Blanc
Polyester
Non stérile
Imprimante BBP™ 33
3
LabelMark, MarkWare
–70°C à +120°C
0,076 mm
0,5 x 1 in
25,4 mm
12,70 mm