Learn More
Brady™ Étiquettes générales et industrielles BBP33 : deux par rangée
Les étiquettes BBP33 pour le marquage courant et industriel (deux par ligne) sont des étiquettes textiles en polyester ou nylon laminées idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
Marque: Brady™ 143010
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
RoHS | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Étiquette industrielle | |
Identification en laboratoire | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
-40°C à +89,4°C | |
0,048 mm | |
1,8 in | |
9,53 mm | |
16,5 cm |
Étiquettes en polyester laminées pour l’imprimante BBP33 | |
Blanc, Transparent | |
Polyester | |
Non stérile | |
Imprimante BBP™ 33 | |
1500/Bte | |
–40 à 193°F | |
0,0019 in | |
0,375 x 1,8 in | |
45,72 mm | |
6,5 in |