Learn More
Brady™ Étiquettes LABXPERT™ FreezerBondz
Pour imprimantes Brady TLS 2200 et PC Link
Marque:  Brady™ 060907
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.17280kg
Code produit. 10152992
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Fabriquées à partir de tissu en nylon ou polyester FreezerBondz
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Idéales pour l’autoclave, les congélateurs, les bains-marie (100°C), l’azote liquide
  • Pour une utilisation avec tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
  • Résistance à l’humidité
  • Surface lisse avec finition mate
  • Compatibles avec imprimante LABXPERT
Spécification
Spécification
RoHS
Acrylique, permanent
Mat
Tube de centrifugation, tube Eppendorf, identification en laboratoire
Rectangle
0,053 mm
12,70 mm
4 cm
Montage en surface
Noir, Blanc
Polyester
225/Bte
-196°C à +130°C
0,5 po
1,6 in