Learn More
Brady™ Étiquettes en tissu en nylon LABXPERT™
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 060920
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20640kg
Description
Les étiquettes LABXPERT™ sont des étiquettes en tissu en nylon (B-499) enveloppantes qui sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
RoHS, UL | |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Flacons, tube conique, identification générale et industrielle, identification générale, marquage des composants internes aux panneaux, identification en laboratoire, marquages extérieurs du panneau, identification de panneaux, boîte de Pétri, tube | |
1 | |
Rectangle | |
–40°C à +90°C | |
1 in | |
1,9 in |
Montage en surface | |
Noir, Blanc | |
Tissu en nylon | |
s/o | |
125/rouleau | |
Pour flacons de 0,5 à 8 ml | |
0,165 mm | |
25,40 mm | |
4,8 cm |