Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante LABXPERT™
Étiquettes spécialisées de laboratoire conçues pour une utilisation avec ces imprimantes d’étiquettes spécifiques
82.50€ - 108.17€
Spécification
Description | Montage en surface |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Finition | Mat |
Type de produit | Étiquette pour laboratoire |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante LabXpert™ |
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (métrique) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (métrique) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10153042
|
Brady™
060905 |
175/Bte | 5,58 cm | Polyester | 1,5 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10522213
|
Brady™
060939 |
175/Bte | 5,71 cm | Polyester | 1,5 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10307132
|
Brady™
060944 |
150/Bte | 1,52 cm | Polyester | 2,62 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Étiquettes d’identification en laboratoire haute performance, laminées et imprimables, pour imprimantes LABXPERT.
- Ces étiquettes en polyester résistent à des températures allant de -196° à +121°C
Spécification
Montage en surface | |
Mat | |
Imprimante LabXpert™ |
Acrylique, Permanent | |
Étiquette pour laboratoire |