Learn More
Brady™ Étiquettes de plaque signalétique
Pour une utilisation avec les imprimantes à transfert thermique TLS2200 et TLS PC Link
Marque:  Brady™ 018375
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 10592012
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour les plaques signalétiques, l’identification générale, les plaquettes, les panneaux et l’équipement. Voir ci-dessous pour les matériaux et les tailles. Les étiquettes sont vendues en rouleaux.
  • Des étiquettes et des rubans faciles à charger et résistants aux applications industrielles sont disponibles dans une grande variété de matériaux, de dimensions et de couleurs afin de répondre à toute exigence de surface, de couleur et de réglementation
  • Pour les surfaces lisses comme le métal non revêtu, le plastique et le verre, utilisez des rubans “permanents”
  • La gamme de matériaux inclut le polyester brillant ou transparent, le polyester métallisé avec une finition argentée, le vinyle coloré et la polyoléfine thermorétractable
  • Utilisez des rubans “ultra-agressifs” sur des surfaces très texturées et/ou à faible énergie de surface, comme les revêtements poudrés, le plastique ABS et le polypropylène
Spécification
Spécification
AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Acrylique, permanent
Brillant
Polyester
Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée
1
Rectangle
0,076 mm
2 in
1 po
Montage en surface
Blanc
Étiquette
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
100/rouleau
–70°C à +110°C
28,57 mm
50,80 mm
2,54 cm