Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester laminé (B-461) LABXPERT™
Étiquette imprimable pour le flacon cryogénique, identification en laboratoire, tube
Marque:  Brady™ 060937
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22450kg
Code produit. 10091982
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Étiquette de surface lisse en polyester laminé
  • La construction ultra-fine empêche le blocage dans les racks et la centrifugeuse
  • Étiquette résistante à l’humidité, performante à basse température
  • Résistance à l’abrasion et aux bavures
  • L’étiquette à profil bas résiste à une température extrêmement basse (-196° à +121°C)
  • Finition mate et noir sur blanc / translucide
  • Environnement : Autoclavage, stockage au congélateur, bains-marie (100°C), applications impliquant de l’azote liquide
  • Compatibilité avec l’imprimante suivante : LABXPERT
L’utilisation prévue du produit sort du cadre de la directive RoHS
Spécification
Spécification
Étiquettes LABXPERT et IDXPERT
Lisse
Mat
Flacon cryogénique, identification en laboratoire, tube
1
Rectangle
25,4 x 25,4 mm (l x H)
0,048 mm
44,45 mm
Acrylique, permanent
Noir, Blanc, Translucide
Polyester laminé
Imprimante LabXpert™
225/Bte
1 x 1 in
-196°C à 110°C
25,40 mm
25,40 mm