Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester laminé
Les étiquettes de laboratoire en polyester laminé (B-461) forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
168.00€ - 319.00€
Spécification
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
---|---|
Finition | Mat |
Matériau | Polyester |
Type de produit | Étiquette pour laboratoire |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13553330
|
Brady™
143013 |
1 po | 2,6 in |
319.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15149452
|
Brady™
143012 |
2,1 in | 0,5 po |
168.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13543330
|
Brady™
143014 |
1,6 in | 0,6 in |
178.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Acrylique, Permanent | |
Polyester | |
Non stérile | |
1500/Bte |
Mat | |
Étiquette pour laboratoire | |
Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames | |
0,0019 in |