Learn More
Brady™ Marqueurs pour fil en vinyle laminé
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP™71
Marque: Brady™ 115093
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.15650kg
Description
- Utilisation pour l’identification des fils et des câbles
- Utilisation dans les laboratoires pour l’identification des flacons
- La zone protégée offre une excellente résistance chimique et à l’abrasion
- La zone non imprimée s’enroule autour et sert de pellicule pour protéger le texte imprimé
- Couleur : Blanc
Informations sur la commande
Dimensions et couleurs supplémentaires disponibles. Contactez le service client Fisher Safety pour vous procurer les informations de commande.
Spécification
UL, RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Vinyle | |
Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles | |
250/Bte | |
–40 à 158°F | |
0,102 mm | |
7 à 0 AWG | |
1,5 in | |
1,5 in | |
12,70 mm |
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc, Translucide | |
Étiquette | |
Étiquette de marquage de fil | |
1 | |
Carré | |
–40°C à +70°C | |
41,28 mm | |
1,5 x 1,5 in | |
38,10 mm | |
3,8 cm |