Learn More
Brady™ Marqueurs pour fil en vinyle laminé
Pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP™71
Marque:  Brady™ 114794
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13430kg
Code produit. 11787354
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Utilisation pour l’identification des fils et des câbles
  • Utilisation dans les laboratoires pour l’identification des flacons
  • La zone protégée offre une excellente résistance chimique et à l’abrasion
  • La zone non imprimée s’enroule autour et sert de pellicule pour protéger le texte imprimé
  • Couleur : Blanc
Informations sur la commande
Dimensions et couleurs supplémentaires disponibles. Contactez le service client Fisher Safety pour vous procurer les informations de commande.
Spécification
Spécification
UL, RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE
Acrylique, Permanent
Mat
Vinyle
Câbles de communication, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
500/Bte
–40 à 158°F
0,102 mm
7 à 0 AWG
0,5 po
1,5 in
12,70 mm
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Blanc, Translucide
Étiquette
Étiquette de marquage de fil
1
Rectangle
–40°C à +70°C
15,88 mm
0,5 x 1,5 in
12,70 mm
3,8 cm