Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames de microscope en polyester LABXPERT™ StainerBondz™
Le polyester StainerBondz™ (B-481 ), extrêmement résistant aux produits chimiques, est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et pour d’autres identifications en laboratoire nécessitant une résistance accrue aux produits chimiques
Marque: Brady™ 622006
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20610kg
Description
- Fabriquées à partir de matériau B-481 et associée à un ruban de la série R-6400
- Polyester, blanc mat
- Demeurent résistantes lors d’une exposition au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
- Les codes-barres restent lisibles et les étiquettes restent fixées à la lame
- L’impression ne s’efface pas, pas de déformation de l’étiquette ni de décoloration
- Compatibles Brady IP™
Applications :
Identification des étiquettes de lame
Spécification
RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour lame | |
Imprimante LabXpert™ et directive RoHS | |
0,75 po | |
0,9 in |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Identification générale, identification d’étiquetage pour lames | |
400/Bte | |
1,9 cm | |
2,28 cm |