Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons
Les étiquettes par transfert thermique pour flacons sont disponibles en vinyle laminé ou matériau inviolable, idéal pour l’identification des fils et câbles.
141.00€ - 760.00€
Spécification
Format | Étiquette |
---|---|
Type de produit | Étiquette pour transfert thermique |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Matériau | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11819644
|
Brady™
030113 |
3,75 in | Vinyle | 1 in |
730.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11824684
|
Brady™
020822 |
1 in | Vinyle | 2 in |
640.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11859514
|
Brady™
030235 |
0,25 in | Polyester | 1 in |
141.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11824744
|
Brady™
030174 |
0,5 in | Vinyle | 1 in |
760.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent (B-351), idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits ; à retirer avec précaution du support car le matériau est fragile.
- Les étiquettes en papier (B-402) comportent un adhésif acrylique permanent, idéal pour les applications de marquage requérant du matériel d’étiquetage à faible coût.
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
Spécification
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique |