Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Haute adhérence pour une utilisation dans le cadre de l’autoclavage, de la congélation ou d’applications impliquant de l’azote liquide
Marque: Brady™ 116376
193.80 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.28350kg
Description
- Étiquettes avec finition blanche mate, adaptées à l’identification en laboratoire et à l’étiquetage des flacons
- Profil bas
- Recommandé pour une utilisation avec le ruban pour imprimantes à transfert thermique Brady de la série 4900 ; compatible avec les séries couleur 6200, 6000, 4300 et 4500 de Brady
Spécification
Autoclavable | |
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique | |
Blanc | |
0.75 x 1.5 in. (L x W) | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Pour le marquage des fils et les applications d’étiquetage général | |
Roll of 1500 Labels | |
2 ans | |
1500/Bte | |
0,75 x 1,5 in | |
-40°F to +194°F | |
80 lb/po | |
0,165 mm | |
1,5 in | |
1.5 in. | |
19,05 mm | |
2,54 cm |
UL, CSA C22.2 n°0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
Imprimante à transfert thermique BBP™ 11 | |
1 | |
-40 °C | |
Rectangle | |
1,9 x 3,8 cm | |
-40°C à +90°C | |
0,0065 po | |
22,23 mm | |
38,10 mm | |
0,75 po | |
1 po |