Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Haute adhérence pour une utilisation dans un autoclave, un congélateur ou avec de l’azote liquide
Marque:  Brady™ 116370
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.49440kg
Code produit. 15132243
  • 181.00€ / 1 rouleau
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • White, matte finished labels suitable for use in laboratory identifications and vial labeling
  • Low profile
  • Recommended for use with Brady thermal transfer printer ribbon series 4900; Compatible with color Brady series 6200, 6000, 4300, 4500
Spécification
Spécification
AcrylicþPermanent
UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Matte
BBP™11 thermal transfer printer
2 Years
Rectangle
40 to 90°C
0.041mm
50.8mm
Nylon Cloth
1500 Roll(s)
White
2.54cm
For wiremarking and general labeling applications
5.08cm
Thermal transfer
50.8W x 25.4mmH
80 lb./in.
28.58mm
Label
Thermal Transfer Printer Label
Vidéos