Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour plaques à puits
Les étiquettes par transfert thermique pour plaques à puits sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et les composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
207.00€ - 331.00€
Spécification
Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Format | Étiquette |
Type de produit | Étiquette pour transfert thermique |
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11572945
|
Brady™
062374 |
Chacun (2500 étiquettes/rouleau) | 0,2 in | 0,5 cm | Polyester |
207.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10023812
|
Brady™
062377 |
Chacun (3 000 étiquettes/rouleau) | 2 po | 50,8 mm | Tissu en nylon |
331.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; certifiées UL ; homologuées CSA.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230° F (-70 et 110° C)
Spécification
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette pour transfert thermique | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
Rectangle |
Acrylique, Permanent | |
Étiquette | |
Non stérile | |
1 | |
2,5 in |