Learn More
Brady™ et étiquettes pour plaques à puits pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS-PC Link™
Étiquettes pour plaques à puits
Marque:  Brady™ 062272
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.06800kg
Code produit. 10513172
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Spécification
AGA, CSA, UL
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques, partie supérieure perforée, plaque à puits
1
Rectangle
–70°C à +120°C
9,52 mm
48,26 mm
6,35 mm
Montage en surface
Blanc
Étiquette
Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
750/Bte
–94 à 248°F
0,091 mm
1,9 in
0,25 in