Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Les flèches de sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif très puissant qui résiste au passage de chariots élévateurs.
139.00€ - 256.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Finition | Haute brillance |
Matériau | Polyester |
Quantité | 100/Bte |
Description | Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus) |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11797074
|
Brady™
104412 |
50,80 x 127 mm | Rouge |
139.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11707084
|
Brady™
104413 |
50,8 W x 127,0 mm H | Vert |
139.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11717084
|
Brady™
104414 |
50,80 x 127 mm | Bleu |
139.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11727084
|
Brady™
104415 |
50,8 W x 127,0 mm H | Jaune |
139.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757084
|
Brady™
104418 |
76,20 x 203,20 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11767084
|
Brady™
104419 |
76,20 x 203,20 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11707094
|
Brady™
104423 |
8 x 3 po | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11797084
|
Brady™
104422 |
8 x 3 po | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11787084
|
Brady™
104421 |
8 x 3 po | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11717094
|
Brady™
104424 |
101,60 x 254 mm | Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11727094
|
Brady™
104425 |
101,60 x 254 mm | Vert |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11777084
|
Brady™
104420 |
76,20 x 203,20 mm | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11737094
|
Brady™
104426 |
101,6 x 254,0 mm (l x H) | Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11747094
|
Brady™
104427 |
101,60 x 254 mm | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11757094
|
Brady™
104428 |
101,6 x 254,0 mm (l x H) | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11767094
|
Brady™
104429 |
10 x 4 po | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus) | |
129°F | |
2 mil | |
Flèche | |
Flèche |
Haute brillance | |
100/Bte | |
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation | |
0°F | |
-18°C à 54°C | |
0°F à 129°F | |
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™ |