Learn More
Brady™ Étiquettes de dessus de flacon
Les étiquettes de dessus de flacon durables Freezerbondz™ en polyester (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Marque:  Brady™ 142919
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.54520kg
Code produit. 13573310
  • 149.00€ / 1 boîte
Expédition estimée: 23-05-2024
Description
  • Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses comprises entre -320 et 212°F (-196 et 100°C)
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Spécification
Étiquettes FreezerBondz pour l’imprimante BBP33
Blanc
Polyester
Non stérile
BBP™33
3
LabelMark, MarkWare
0,0032 in
15,88 mm
0,5 po
0,5 in
0,5 in
Acrylique, Permanent
Mat
Étiquette pour laboratoire
Pour l’identification en laboratoire de matériel tel que les flacons, tubes de centrifugation, tubes à essai, pailles et lames
15,24 mm
1500/Bte
-196°C à +130°C
0,081 mm
0,5 x 0,5 in
12,70 mm
12,70 mm
1,27 cm