Learn More
Brady™ Nylon Labels
Marque:  Brady™ 143016
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Code produit. 13543310
  • 164.70€ / 1 boîte
Expédition estimée
18-02-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Étiquette Nylon tissue pour câble
• B499 12,7 x 12,7mm
Spécification
Spécification
Acrylic, Permanent
CSA, RoHS, UL
Matte
BBP™33 printer
15.20
LabelMark, MarkWare
80 lb./in.
Nylon Cloth
1500 Roll(s)
White
12.7mm
Inside-panel component label
1.2cm
Thermal transfer
-40 to 89.4°C
0.041mm
Identification Label
Vidéos
Documentation
Documents techniques