Learn More
BRAND™ Cuves en polystyrène jetables, à face transparente, pour fluorescence, BRAND
Cuves haut de gamme fabriquées en Allemagne
Marque: BRAND™ 759030
16.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.27900kg
Description
- Cuves jetables transparentes à quatre côtés de qualité supérieure pour des résultats optimaux dans les applications de fluorescence.
- Choisissez le polystyrène pour les besoins généraux dans la plage visible (340 - 800 nm).
- Choisissez des cuves en plastique UV exclusives sans autofluorescence pour un meilleur rapport signal/bruit pour les dosages de la gamme 230-800 nm.
- Chemin lumineux de 10 mm pour s’adapter à la plupart des fluorimètres.
Spécification
Cuve fluorimétrique | |
2,5 à 4,5 ml | |
12,5mm | |
10 mm | |
Fluorimètres | |
fluorimétrie |
Cuve à quatre côtés transparents pour fluorimétrie. Polystyrène, paquet de 100 | |
PS | |
100 | |
45mm | |
12,5mm |