Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts à paroi lisse BRANDplates
Disponibles avec deux membranes en PC ou une membrane en PET
Marque:  BRAND™ 782970
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.05500kg
Code produit. 15630657
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Stérile
  • Paroi lisse
  • Surface cellGrade™ plus
  • Matériau de la membrane : Matériau en PC ou PET pour différentes exigences optiques et visibilité cellulaire
  • 9 mm
  • Plusieurs tailles de pores de membrane : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Applications : Études de sécrétion, études de co-culture, études de migration, essais chimiotactiques
  • Spécification
    Spécification
    8,0 micro;m
    Membrane en PET
    12/boîte
    Stérile
    Barrettes d’inserts à paroi lisse
    BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits
    cellGrade plus