Learn More
BRAND™ Barrettes d’inserts à paroi lisse BRANDplates™
Disponibles avec deux membranes en PC ou une membrane en PET
257.00€ - 333.00€
Spécification
Type | Barrettes d’inserts à paroi lisse |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits |
Quantité | 12/boîte |
Traitement de surface | cellGrade plus |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Description de l’article | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description de l’article | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15640647
|
BRAND™
782900 |
Membrane en PC | 0,4 μm |
333.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15680647
|
BRAND™
782920 |
Membrane en PC | 1,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15600657
|
BRAND™
782940 |
Membrane PC | 3,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15620657
|
BRAND™
782960 |
Membrane en PC | 8,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15660647
|
BRAND™
782910 |
Membrane en PET | 0,4 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15690647
|
BRAND™
782930 |
Membrane en PET | 1,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15610657
|
BRAND™
782950 |
Membrane en PET | 3,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15630657
|
BRAND™
782970 |
Membrane en PET | 8,0 micro;m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Spécification
Barrettes d’inserts à paroi lisse | |
12/boîte | |
Stérile |
BRANDplatestrade; à 24 ou 6 puits | |
cellGrade plus |